Imprimer
Butanol-1 pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
393750025 393750010
ACRO393750025EA 156 EUR
ACRO393750025 ACRO393750010
Butanol-1 pour HPLC
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117,6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,81 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.7 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g