Imprimer
3,3'-Diaminobenzidine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, 3,3',4,4'-Biphenyltetramin, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine
H54000.06 H54000.14 H54000.22
H54000.06EA 66.9 EUR
H54000.06 H54000.14 H54000.22
3,3'-Diaminobenzidine 99%
3,3'-Diaminobenzidine
Purity: 99% CAS No.: 91-95-2 Molecular Formula: C12H14N4 Formula Weight: 214.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00007725
Formule: C₁₂H₁₄N₄
Point de fusion: 175…177 °C
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6