Imprimer
3-Bromo-5-fluorophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
H55288.03 H55288.06
H55288.03EA 22.7 EUR
H55288.03 H55288.06
3-Bromo-5-fluorophénol ≥97%
3-Bromo-5-fluorophénol
Purity: 97% CAS No.: 433939-27-6 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD07783710
Formule: C₆H₄BrFO
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783710
Numéro CAS: 433939-27-6