Imprimer
Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
03570.2000 03570.3000 03570.5000
KRAF03570.2000EA 0 EUR
KRAF03570.2000 KRAF03570.3000 KRAF03570.5000
Potassium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8