Imprimer
4,4'-Dithiodianiline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0291-25G D0291-5G
TCIAD0291-25GEA 238 EUR
TCIAD0291-25G TCIAD0291-5G
4,4'-Dithiodianiline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Dithiodianiline
Formule: C₁₂H₁₂N₂S₂
Numéro MDL: MFCD00007882
Numéro CAS: 722-27-0
EINECS: 211-961-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency