Imprimer
4,4'-(1-Méthylpropylidène)diphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1050.0005 B1050-25G B1050-5G
TCIAB1050.0005EA 123 EUR
TCIAB1050.0005 TCIAB1050-25G TCIAB1050-5G
4,4'-(1-Méthylpropylidène)diphénol ≥98.0% (par GC)
4,4'-(1-Méthylpropylidène)diphénol
Formule: C₁₆H₁₈O₂
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…125 °C
Numéro MDL: MFCD00020179
Numéro CAS: 77-40-7
EINECS: 201-025-1
Merck Index: 14,01298
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57498c0dc26a93298a349a2531da13ca1fbf4df8&vid=57498c0dc26a93298a349a2531da13ca1fbf4df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency