Yttrium 1000 mg/L en solution dans l'acide nitrique 5% (de Y₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88117.AP
88117.AE
88117.APEA
114
EUR
88117.AP
88117.AE
Yttrium 1000 mg/L en solution dans l'acide nitrique 5% (de Y₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards d'yttrium
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifications: Traçabilité NIST