Imprimer
Indole-2-carbaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H54638.03 H54638.06
H54638.03EA 123 EUR
H54638.03 H54638.06
Indole-2-carbaldéhyde ≥97%
Indole-2-carbaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 19005-93-7 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03001425
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001425
Numéro CAS: 19005-93-7