4-Fluoro-N-méthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
H55105.03
H55105.06
H55105.03EA
41.7
EUR
H55105.03
H55105.06
4-Fluoro-N-méthylaniline ≥97%
4-Fluoro-N-méthylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 459-59-6
Molecular Formula: C7FH8N
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 79°/11mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00017942
Formule:
C₇H₈FN Point d'ébullition: 79 °C (11 mmHg) Densité: 1.040 Point d'éclair: 76 °C (169 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017942 Numéro CAS: 459-59-6 EINECS: 207-294-1 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |