Platine 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Pt) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13827.AD
13827.AE
13827.AP
13827.ADEA
118
EUR
13827.AD
13827.AE
13827.AP
Platine 1000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Pt) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards de platinium
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certifications: Traçabilité NIST