Platine 10000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Pt) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14397.AD
14397.AE
14397.AP
14397.ADEA
405
EUR
14397.AD
14397.AE
14397.AP
Platine 10000 mg/L en solution dans l'acide chlorhydrique 20% (de Pt) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards de platinium
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certifications: Traçabilité NIST