Imprimer
Oxyde de triphénylphosphine
Fournisseur: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 28.4 EUR
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Oxyde de triphénylphosphine
Oxyde de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅OP
MW: 278.29 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180
Numéro MDL: MFCD00002080
Numéro CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8