Imprimer
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 71.1 EUR
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 108…109 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1,39
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023197
Numéro CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
ONU: 3261
ADR: 8,II