Méthanesulfonate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H55120.06
H55120.14
H55120.22
H55120.06EA
64.3
EUR
H55120.06
H55120.14
H55120.22
Méthanesulfonate de méthyle ≥99%
Méthanesulfonate de méthyle
Purity: 99%
CAS No.: 66-27-3
Molecular Formula: C2H6O3S
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.3
Refractive Index: 1.4140
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1098586
Merck Reference: 14,6097
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007557
Formule:
C₂H₆O₃S Point d'ébullition: 202…203 °C Point de fusion: 20 °C Densité: 1.3 Point d'éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007557 Numéro CAS: 66-27-3 EINECS: 200-625-0 ONU: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6097 |