Imprimer
Acide 3-bromo-o-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H55436.03 H55436.06
H55436.03EA 44.4 EUR
H55436.03 H55436.06
Acide 3-bromo-o-toluique ≥97%
Acide 3-bromo-o-toluique
Purity: 97% CAS No.: 76006-33-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00270097
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270097
Numéro CAS: 76006-33-2