Imprimer
Acide oléique ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0011-25ML O0011-500ML
TCIAO0011-25MLEA 17.6 EUR
TCIAO0011-25ML TCIAO0011-500ML
Acide oléique ≥85.0% (par GC)
Acide oléique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 16.7 °C
Densité: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 187°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&vid=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %