Tétrahydropyranne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43950.0250
8.43950.1000
8.43950.0250EA
114
EUR
8.43950.0250
8.43950.1000
Tétrahydropyranne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrahydropyranne
Formule:
C₅H₁₀O Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa) Point de fusion: –44.2 °C Densité: 0.881 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006585 Numéro CAS: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 ONU: 3271 ADR: 3,II Merck Index: 12,09356 |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Melting Point | -49.2 °C |
Boiling Point | 88 °C (1013 hPa) |
Flash Point | -16 °C |
Density | 0.88 g/cm3 (25 °C) |