Imprimer
Flacons rectangulaires à col large, avec bouchon à visser
Fournisseur: LAMAPLAST
614 613 612 611 610 609 608
215-9004EA 8.9 EUR
215-9004 215-9003 215-9002 215-9001 215-9000 215-0916 215-0915
Flacons rectangulaires à col large, avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
En HDPE translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 80 °C
  • Étanches, avec graduations
Double fermeture et opercule, épaulement et bouchon perforé pour permettre la pose de scellés et d'étiquette afin d'assurer l'inviolabilité du contenu.
Peuvent s'utiliser n'importe où dans le laboratoire, ainsi que pour l'échantillonnage. L'ouverture large garantit un remplissage et un versement rapides des poudres, pâtes et liquides.