Imprimer
ADN polymérase
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
71003-3EA 86.1 EUR
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
ADN polymérase
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
L'ADN polymérase KOD HiFi est une enzyme de correction unique, isolé de l'hyperthermophile Thermococcus kodakaraensis KOD1, qui possède une processivité et une fidélité supérieures permettant une amplification PCR plus rapide et plus précise que les enzymes conventionnels.
L'ADN polymérase KOD HiFi est également disponible en version démarrage à chaud pour une grande spécificité et une longueur de lecture accrue et sous forme de mélange (ADN polymérase KOD XL), recommandé pour les matrices très longues.
L'ADN-polymérase NovaTaq™ est un enzyme recombinant haute pureté adapté à toutes les applications exigeant un ADN polyméraseTaq de très grande qualité.
Pour une spécificité et une commodité accrues avec la PCR standard, l'ADN polymérase NovaTaq Hot Start est une forme chimiquement modifiée de l'enzyme qui devient active après avoir été chauffée à +95 °C pendant 7 à 10 minutes.