Imprimer
Kits qRT-PCR, Verso™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-4100/A AB-4100/C AB-4101/A AB-4101/C AB-4102/A AB-4102/C AB-4104/A AB-4104/C AB-4105/A AB-4105/C AB-4106/A AB-4106/C
733-1112EA 864 EUR
733-1112 733-1114 733-1117 733-1119 733-1122 733-1124 733-1127 733-1129 733-1132 733-1134 733-1137 733-1139
Kits qRT-PCR, Verso™
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Le système qRT-PCR Verso™ associe l'enzyme RT Verso™ avec le mélange Master Mix qPCR bleu ABsolute™ pour une commodité et une polyvalence exceptionnelles. Disponible en format 1 ou 2 étapes, ainsi qu'en divers conditionnements, pour toutes vos applications.
  • Association de l'enzyme Verso™ et de la Taq polymérase Thermo-Start™ pour des résultats sensibles à partir de matrices d'ARN à faible copie
  • Colorant bleu inerte pour une visualisation aisée de la réaction qRT-PCR
  • Pas besoin de digestion par RNase H après la synthèse de l'ADNc, ce qui rationalise le protocole de réaction
  • Amplificateur RT permettant de gagner du temps en évitant le traitement par DNase des échantillons
  • Plusieurs options d'amorçage pour l'optimisation de matrices d'ARN spécifiques