Imprimer
Substances étalons et solutions étalons de référence, CertiPUR®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
1.01960.0001EA 379 EUR
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
Substances étalons et solutions étalons de référence, CertiPUR®, Supelco®
Tampons Tampons pH
Substances et solutions étalons secondaires pour la calibration et le contrôle des instruments de mesure de pH.
  • Traçabilité directe aux étalons primaires NIST et PTB
  • Incertitude de mesure maximum ±0,003 pH
  • Validées par un laboratoire d'étalonnage indépendant accrédité pour la mesure du pH (DKD-K-14301)