Corning® Human fibronectin (from plasma)
Fournisseur: Corning
On trouve la fibronectine (FN) dans la matrice interstitielle et le plasma. La fonction principale de la fibronectine survient lors de la migration cellulaire pendant la cicatrisation et l'évolution. Elle s'utilise comme fin revêtement à la surface des cultures tissulaires pour améliorer la fixation, l'étalement et la prolifération de nombreux types de cellules.
Contrôle qualité par SDS-PAGE et tests négatifs aux bactéries, champignons et mycoplasmes. Echantillon source testé concernant l'antigène de l'hépatite B et l'anticorps du VIH-1.