Imprimer
Conductimètres portables Cond 3110/3310
Fournisseur: WTW
2CA100 2CA101 2CA103 2CA300 2CA301
663-8121EA 842 EUR
663-8121 663-8122 663-8124 663-8129 663-8130
Conductimètres portables Cond 3110/3310
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Appareils de mesure portables étanches, conçus pour une utilisation illimitée en extérieur.
  • Grand affichage offrant une excellente lisibilité, même dans de mauvaises conditions d'éclairage
  • Boîtier robuste et clavier en silicone étanche, avec classe de protection IP 66/67
Cond 3110 : Appareil de mesure fiable, clairement conçu, pour mesures de base et standard, p. ex. dans des applications didactiques.
- Grand écran LCD
- Réponse tactile pour un fonctionnement aisé
- Minuteur intégré pour des mesures précises
- Compensation automatiqueMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle Cond 3110 Cond 3110 Cond 3110 Cond 3310 Cond 3310
Environmentally Preferable
Plage de conductivité 0 - 1000 mS/cm 0 - 1000 mS/cm 0 - 1000 mS/cm 0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 / 20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm) 0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 / 20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm)
Précision de la conductivité ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm) ±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm)
Constante de cellule de conductivité Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Fixed: 0,010 cm-1
Calibrated: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1
Adjustable: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1
Fixed: 0,010 cm-1
Calibrated: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1
Adjustable: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1
Résistivité - Plage - - - 0,00 - 20 MΩ/cm 0,00 - 20 MΩ/cm
Salinité - Gamme 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt 0,0 - 70,0 ppt
TDS - Gamme - - - 0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l 0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l
Gamme de température –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C –5,0…+105,0 °C
Exactitude de la températue ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Compensation de température Non linear Non linear Non linear Linear (10 - 75 °C) / non linear (0 - 35 °C; nLF: 35 - 50 °C) Linear (10 - 75 °C) / non linear (0 - 35 °C; nLF: 35 - 50 °C)
Acquisition des données - Capacité - - - 200 manually/5000 automatic 200 manually/5000 automatic
Acquisition des données - Enregistrement - - - Manual/time-controlled Manual/time-controlled
Connexions 8-pin 8-pin 8-pin 8-pin 8-pin
Sorties - - - mini USB mini USB
Alimentation 4×1,5 V AA ou 4×1,2 V NiMH 4×1,5 V AA ou 4×1,2 V NiMH 4×1,5 V AA ou 4×1,2 V NiMH 4×1,5 V AA or 4×1,2 V NiMH 4×1,5 V AA or 4×1,2 V NiMH
Affichage 7-segment LCD 7-segment LCD 7-segment LCD Backlit graphic LCD Backlit graphic LCD
Conformités IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67, GLP IP 66/67, GLP
Poids 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg