Imprimer
Distributeurs Terasaki
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
201900 201910 201920 201930 201940
HAMI201900EA 1080 EUR
HAMI201900 HAMI201910 HAMI201920 HAMI201930 HAMI201940
Distributeurs Terasaki
Systèmes de distribution de seringues
Ce distributeur multi-seringue se compose de six seringues Gastight®, série 1700 RN, identiques. Un mécanisme simple libère le mouvement des pistons, étape par étape. Chaque mouvement distribue un cinquantième du volume de la seringue.
  • Distribution précise de six échantillons simultanément, jusqu'à 50 fois, d'une simple pression sur le levier
  • Conçu pour le remplissage rapide de plateaux HLA à 60 puits avec un espacement entre les puits de 6,35 mm
  • Aiguilles amovibles (RN)
  • L'ensemble du piston et du cylindre en verre sont remplaçables
Les applications types comprennent le remplissage de plaques Terasaki, la sérologie pour transplantations, l'analyse cellulaire et le dépôt d'échantillons.