Imprimer
Lamelles couvre-objets, #1
Fournisseur: MARIENFELD
0101112 0101192 0101172 0101222 0101242
631-0715EA 52.4 EUR
631-0715 631-0613 631-0691 631-0662 631-0664
Lamelles couvre-objets, #1
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objet sont appropriées à la microscopie en fluorescence et au diiagnostic in vitro (IVD).
  • Stockage à long terme, sans corrosion du verre borosilicate transparent D 263™ M de classe hydrolytique I
  • Ne collent pas entre elles
  • Surface extrêmement lisse et plane
Certifications: IVD 98/79/EC.
Conditionnement: Coffret en plastique à couvercle articulé, 1000 lames par coffret.