Imprimer
Plaques pour homogénéiseur, E-Z 96®, et colonnes de centrifugation, E.Z.N.A.®
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
HCR003 HCR000 HCR9601-02
HCR003EA 255 EUR
HCR003 HCR000 HCR9601-02
Plaques pour homogénéiseur, E-Z 96®, et colonnes de centrifugation, E.Z.N.A.®
Microplaques Plaques de filtration
Pour une homogénéisation simple et rapide de lysats cellulaires et tissulaires.
Les colonnes de centrifugation E.Z.N.A.® et les plaques pour homogénéiseur E-Z 96® permettent de réduire de façon simple et fiable la viscosité des échantillons, souvent due à des composants cellulaires à poids moléculaire élevé et à des débris cellulaires formés pendant l'isolation de l'ADN/ARN. Les méthodes classiques utilisent des seringues et des aiguilles, ce qui peut être fastidieux, compliqué et dangereux. Les colonnes de centrifugation E.Z.N.A.® et les plaques pour homogénéiseur E-Z 96® se composent d'une membrane unique en biopolymère sous forme de colonne de centrifugation ou de plaque à 96 puits. En général, les rendements et la qualité de l'ARN sont similaires à ceux obtenus par homogénéisation du rotor-stator.