Imprimer
VWR®, Portoirs pour tubes à essai, pliables et clipsables
Fournisseur: VWR Collection
211-0351EA 23.4 EUR
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, Portoirs pour tubes à essai, pliables et clipsables
Portoirs Tube Racks
En PP.
  • Les racks en polypropylène faciles à assembler s'emboîtent en quelques secondes
  • Conçu pour rester stable dans les bains-marie
  • Livré à plat