Imprimer
Billes magnétiques, Mag Sepharose™ Xtra
Fournisseur: Cytiva
28-9670-62 28-9670-56
28-9670-62EA 287 EUR
28-9670-62 28-9670-56
Billes magnétiques, Mag Sepharose™ Xtra
Perles Billes magnétiques
Pour la purification à petite échelle et le criblage d'anticorps ou de protéines taguées Histidine.
  • Le Sepharose, composé de billes magnétiques, permet une manipulation facile
  • Les billes non adhérentes éliminent les contaminations et la formation d'aggrégats. Elles peuvent être utilisées sans détérgents
  • Grande pureté et haut rendement
  • Capture de protéine à partir d'échantillon petit ou grand (de quelques µl à plusieurs ml)
Les kits Protein A et G Mag Sepharose™ sont utilisés pour la capture rapide et l'enrichissement d'échantillons protéiques provenant de lysats cellulaires et de fluides biologiques grâce à une technologie d'immunoprécipitation. Ils sont fabriqués avec un ligand optimisé pour l'immunoprécipitation.
A large number of samples can easily be screened in parallel through a robotic device to meet high-throughput demands allowing for simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to high milliliter scale).
Compatible with MagRack 6 and MagRack Maxi, separation tools for handling the beads in microcentrifuge tubes.