Imprimer
Accessoires pour imprimantes et balances
Fournisseur: Sartorius Balances
YDP20-0CE YDP40 YDP30
611-1774EA 1210 EUR
611-1774 611-2637 611-2636
Accessoires pour imprimantes et balances
Imprimantes Document Printers
L'imprimante Sartorius YDP20-0CE, dotée de fonctions d'horodatage, de statistiques dynamiques dans le temps et de comptage des transactions, peut être utilisée en métrologie légale. Associées aux balances dotées de fonctions BPL intégrées, ces caractéristiques permettent de réaliser des impressions conformes aux normes BPL, et notamment d'insérer les coordonnées de l'opérateur et des espaces destinés à accueillir des signatures.
Compatible avec les balances Sartorius CP, CPA, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE, ED et MA.
SartoCollect: Le logiciel de données standard pour les instruments Sartorius qui facilite le transfert des données vers un ordinateur avec intégration directe dans MS Excel®, Word® et Access® ou un fichier ASCII.
D'autres accessoires conviennent à tous les modèles ME, SE, LA, CP, CPA et TE.