Imprimer
Boîtes pour congélateur cryogénique, CryoFile™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W651600 W651600-XL W651601 W651601-XL W651602 W651602-XL W651603 W651603-XL W651604 W651604-XL W651605 W651605-XL
479-2000EA 196 EUR
479-2000 479-2001 479-2002 479-2003 479-2004 479-2005 479-2006 479-2007 479-2008 479-2009 479-2010 479-2011
Boîtes pour congélateur cryogénique, CryoFile™, WHEATON®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Panneau de particules haute qualité, revêtu par pulvérisation de PE
  • Matériau hydrofuge pour une durée de vie plus longue
  • Système de numérotation imprimé sur le couvercle et au bas de la boîte
  • Supportent des températures cryogéniques jusqu'à –196 °C
  • Six couleurs pour une identification facile des échantillons
Utilisées pour le regroupement par lots et le stockage de cryotubes ou d'ampoules. Cloisons numérotées de 1 à 81 pour une identification simple du contenu.