Supports de fabrication, Fractogel® EMD
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fractogel® présente une gamme de milieux avec géométries "tentaculaires" qui permettent d'améliorer la topologie d'une surface, ce qui procure aux résines des fonctions avantageuses dans de nombreux processus de production. Le solide couplage de biomolécules par de nombreux ligands qui en résulte (en fonction de l'application et des milieux choisis) et la longue durée de vie du matériau entraînent une efficacité et une économie excellentes de tous les milieux Fractogel®. Les milieux du processus, basés sur une résine méthacrylique synthétique, présentent une excellente force mécanique et une stabilité chimique élevée qui rendent ces milieux faciles à emballer et à "nettoyer sur place". En outre, la base présente plusieurs avantages sur les supports glucidiques, car la résine polymère résiste à la dégradation microbienne et le risque de contamination par les endotoxines est fortement réduit.
- Haute capacité à débits élevés pour un rendement élevé
- Excellente récupération d'activités biologiques impliquant un rendement élevé
- Etroite distribution granulométrique qui permet une bonne résolution
- Elimination efficace des virus, de l'ADN et des endotoxines entraînant une pureté élevée de la molécule cible
- Des fichiers d'aide en vue de l'application des règlements (FDA) sont disponibles afin d'assister la validation du processus