Imprimer
Transilluminateurs UV haute performance
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0420-02 95-0421-02 95-0422-02 95-0423-02 95-0424-02 95-0425-02 95-0427-02 95-0428-02 95-0429-02 95-0430-02 95-0431-02 95-0432-02
732-4374EA 2020 EUR
732-4374 732-4375 732-4376 732-4377 732-4378 732-4379 732-4381 732-4382 732-4383 732-4384 732-4385 732-4386
Transilluminateurs UV haute performance
Transilluminateurs Transilluminateurs UV
Les transilluminateurs UV haute performance, équipés de quatre lampes de 25 W, assurent une illumination UV uniforme et intense de 100 W pour une sensibilité et une fluorescence élevées lors de la visualisation de gels colorés. Des réglages d'intensité élevée/moyenne/faible (sur certains modèles) sont destinés aux applications de photographie et de visualisation par illumination fluorescente d'UV. Le réglage d'intensité faible réduit les effets néfastes sur les brins d'ADN ou la photo-instabilité des échantillons de gel pendant le travail de préparation, ce qui permet d'allonger le temps de préparation du gel. Les réglages d'intensité moyenne et élevée sont effectués à des fins de documentation analytique.
  • Armature en acier inoxydable pour un nettoyage aisé et une contamination réduite des échantillons
  • Illumination fluorescente rétroéclairée accrue grâce à un écran d'uniformité en arrière-plan et un filtre longue durée UVG™
  • Réglage d'intensité élevée/moyenne/faible (sur certains modèles) pour une commutation des réglages en fonction des exigences de l'application
  • Ventilateur de refroidissement puissant, maintien d'une température basse de la surface de filtration pour éviter d'endommager les échantillons, et intensité d'UV constante
  • Couvercle amovible de protection contre les UV avec charnières réglable en hauteur pour un angle de visualisation approprié ou un accès à la surface de filtration
Les modèles à double longueur d'ondes UV ont des dimensions et une conception identiques à celles des autres modèles haute performance, mais une intensité unique. Ils émettent à la fois des UV à ondes moyennes (302 nm) et à ondes longues (365 nm).
l×p×h: 486×337×143 mm (couvercle de protection contre les UV inclus dans la hauteur)
Poids : 9,6 kg