Imprimer
Seringues pour injection d'insuline, Omnifix® 100 Duo
Fournisseur: B. Braun
9161376V 9161708V
720-2558EA 71.1 EUR
720-2558 BRAU9161708V
Seringues pour injection d'insuline, Omnifix® 100 Duo
Seringues Seringues médicales
En PP, 3 pièces pour injection d'insuline U 100 (100 U.I./ml) pour un usage vétérinaire. Obturateur à piston au fonctionnement souple, sans latex naturel, avec joint d'étanchéité double.
  • Graduation indélébile parfaitement lisible
  • Butée de piston sûre
  • Embout cathéter, centré
Conditionnement: Carton de 100 pièces