Imprimer
Canules intraveineuses, Introcan®
Fournisseur: B. Braun
4253302 4254074B 4252098B 4254090B 4254112B 4254139B 4254171B 4254210B 4254325B 4252071B 4252110B 4252160B 4252322B
720-2506EA 135 EUR
720-2506 720-2507 720-2505 720-2508 720-2509 720-2510 720-2511 720-2512 720-2545 BRAU4252071B BRAU4252110B BRAU4252160B BRAU4252322B
Canules intraveineuses, Introcan®
Cathéters
Canules intraveineuses standard pour les ponctions à une main avec cathéter. Cathéter en FEP/PU pour un positionnement peu douloureux et confortable. Design permettant d'effectuer les ponctions à une main. Excellentes propriétés de ponction grâce à une pointe de canule atraumatique à triple biseau.
  • Quatre bandes radio-opaques entièrement intégrées
  • Bouchon de collecte de sang hydrophobe et embout Lock
  • Code couleur pour la taille
  • Sans latex ni PVC
Meets ISO standard 10555-1/5 — same product properties as the Introcan Safety® (with PUR catheter) excluding the integrated, self-activating safety device for preventing needlestick injuries and the associated risk of infection.
Certifications: Conformes à la norme ISO 10555-1/5. Mêmes propriétés que les Introcan Safety® (avec cathéter en PUR), à l'exception du mécanisme de protection automatique intégré contre les piqûres d'aiguille et les risques d'infections liés.