Solutions tampons prêtes à l'emploi, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
1.09406.1000EA
42.61
EUR
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
Solutions tampons prêtes à l'emploi, Certipur®, Supelco®
Tampons
Tampons pH
Pour l'étalonnage précis et une meilleure surveillance des pH-mètres.
- Traçabilité NIST et PTB
- Imprécision de mesure ±0,015 (pH 10: ±0,05)
- Température de référence: +25 °C
Conditionnement: 1 litre plastic bottle.