Imprimer
Étalonnage Étalons UV/Vis
Fournisseur: HELLMA
666F0-71 666F1-339 666F2-39 666F3-38 666F4-37 666S000 666R013 666F202-36 666F203-36 666S002 666F201-39 666S004 666R113 666F390-25 666F301-361 666F303-361 666S300 666S006 666F204-37 666F7W-323 666S005
634-9692EA 102 EUR
634-9692 634-9693 634-9694 634-9695 634-9696 634-9691 634-0999 HELL666F202-36 HELL666F203-36 HELL666S002 HELL666F201-39 HELL666S004 HELL666R113 HELL666F390-25 HELL666F301-361 HELL666F303-361 HELL666S300 HELL666S006 HELL666F204-37 HELL666F7W-323 HELL666S005
Étalonnage Étalons UV/Vis
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Les étalons d'étalonnage Hellma® sont conformes à toutes les normes et réglementations en vigueur et offrent ainsi la meilleure qualité pour le réétalonnage de votre spectromètre.
  • Certificat d'étalonnage DAkkS*
  • Garantie 30 ans
  • Tous les kits incluent la référence pertinente
  • Traçabilité NIST ou PTB
  • Économie de ressources et durabilité
  • Conforme
  • Hauteur centrale : 8,5 à 20 mm
  • Dimensions extérieures (H × L × P) : 45 × 12,5 × 12,5 mm
Les étalons d'étalonnage Hellma® sont fabriqués à 100 % en Allemagne.
Conformité : Les étalons d'étalonnage Hellma® sont conformes aux spécifications de gestion de la qualité. Systèmes et pharmacopées (par exemple, Ph. Eur. et USP) pour garantir les plus hautes exigences de qualité et la comparabilité internationale des résultats de mesure. Certificat d'étalonnage DAkkS* : Les étalons d'étalonnage Hellma® sont fabriqués dans le laboratoire d'étalonnage Hellma Analytics, accrédité par DAkkS* selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025, et sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS*.
Traçabilité : Tous les résultats de mesure des étalons Hellma® sont conformes aux étalons mesurés par le NIST (Institut national des normes et de la technologie pour la précision photométrique) ou le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit).
Économie des ressources et durabilité : Les étalons d'étalonnage Hellma® peuvent être facilement réutilisés pendant des années et restent utilisables longtemps. La préparation et la production répétitives et chronophages des solutions d'étalonnage sont évitées, ce qui préserve les ressources, l'environnement et le budget. Une alternative durable et écologique !
Garantie 30 ans : nous avons confiance en notre qualité et vous pouvez compter sur des résultats de mesure fiables ! En effectuant un réétalonnage régulier (au moins tous les deux ans) dans le laboratoire d'étalonnage Hellma Analytics, vous bénéficiez d'une garantie fabricant de 30 ans sur tous les étalons d'étalonnage Hellma®. *) Remarque : Laboratoire d'étalonnage accrédité par le DAkkS selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025. L'accréditation est valable uniquement pour le domaine d'accréditation indiqué dans l'annexe D-K-18752-01-00.
Certifications:
NIST SRM 1930, Pharmacopée européenne, USP 857.
Informations de commande:
Information de livraison: Le kit et un support vide sont livrés dans une malette de transport renforcée.