Imprimer
Système de coloration des lames, StainTray™ M920
Fournisseur: Simport Scientific
M920-1 M921-1 M920-2 M921-2
631-1922EA 432 EUR
631-1922 631-1924 631-1923 631-1925
Système de coloration des lames, StainTray™ M920
Boîtes de coloration
Le système StainTray™ est doté d'une base noire rigide, résistante à une série de produits chimiques (éviter les hydrocarbures chlorés). Il peut accueillir jusqu'à 20 lames sur quatre barres en plastique recouvertes d'une bande en polymère pour maintenir les lames en place même lorsque le plateau est incliné. Ce plateau est adapté à la coloration standard, qui nécessite une chambre d'humidification. Il est conçu pour les laboratoires d'hématologie, de cytologie et de microbiologie. Maniement aisé et sûr d'une seule main.
  • En plastique AB
  • Plateau disponible avec deux versions
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable