Imprimer
Florisil® pour chromatographie préparative
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
1.12518.0100EA 95.8 EUR
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
Florisil® pour chromatographie préparative
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Le Florisil® est constitué d'oxydes de silicium et de magnésium dans un rapport de 85:15. Cette phase polaire est destinée à l'analyse des stéroïdes, alcaloïdes, hydrocarbures, polyaromatiques et pesticides. L'activité est déterminée par la température.
  • Température d'activation à 675 °C pour les références 1,12994: formes très actives
  • Références Florisil® 1,12518 activé à 650 °C: formes moins actives
Caractéristiques physiques:
Composition: MgO 15,5%, SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (max. 1%)
pH environ 8,5
Surface spécifique (BET) 300 m²/g
Poids spécifique 2,51 g/ml