Imprimer
Système d'évaporation RapidVap® N₂
Fournisseur: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 23630 EUR
531-0173 531-1077
Système d'évaporation RapidVap® N₂
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
Système d'évaporation automatique efficace pouvant être utilisé avec une large gamme de produits chimiques agressifs. Dans les systèmes RapidVap N₂, un courant d'azote ou de gaz sec est dirigé vers le bas sur la surface de l'échantillon. Le courant d'azote réduit la pression partielle directement sur le liquide afin d'accélérer l'évaporation et de faciliter l'élimination du solvant au fur et à mesure de son évaporation. Il est possible de programmer l'azote pour 2, 4, 6 ou l'ensemble des 8 emplacements de tubes. Un mouvement tourbillonnaire et une chaleur sèche peuvent également être appliqués afin d'accélérer encore davantage le processus.
  • Vitesse d'évaporation rapide ; l'eau s'évapore à une vitesse pouvant aller jusqu'à 1,1 ml/minute/tube
  • Le collecteur de courant d'azote commandé par microprocesseur introduit l'azote dans 2, 4, 6 ou 8 tubes échantillons individuels
  • Système de chauffage pour blocs secs de 1000 W commandé par microprocesseur pouvant atteindre +100 °C
  • Le niveau de vide commandé par microprocesseur permet d'accélérer l'évaporation
  • Le moteur sans entretien commandé par microprocesseur délivre une puissance variable en douceur permettant d'entraîner un mouvement tourbillonnaire pouvant aller jusqu'à 500 min⁻¹
Le bloc peut accueillir huit échantillons volumineux, jusqu'à 450 ml chacun, une configuration qui le rend efficace pour les tests de résidus et environnementaux. Un bloc accessoire contenant huit tubes de 170 ml adaptés à l'extraction en phase solide est également disponible. Dans bon nombre de ces applications, les échantillons ne se dessèchent pas. La conception Cool-Zone™ unique des tubes et des blocs réduit considérablement le taux d'évaporation une fois le point final atteint. La technologie Cool-Zone™ isole les échantillons et laisse au chercheur suffisamment de temps pour les enlever ou échanger les solvants avant que les échantillons ne se dessèchent.
- Cuve en aluminium à revêtement en PTFE et bloc d'échantillons pour 8 tubes de 600 ml (taille d'échantillon de 450 ml)
- Couvercle en verre
- Jusqu'à neuf programmes définis par l'utilisateur, chacun disposant de différentes valeurs de consigne des paramètres, peuvent être conservés en mémoire
- Possibilité de régler les paramètres de durée, de chauffage, de vitesse tourbillonnaire et de vide ainsi que le nombre de positions d'azote actives
- Écran LCD facile à lire
Glass lid
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
Informations de commande: nécessite de l'azote (avec un débit maximal de 0,6 CFM), un régulateur de pression du gaz et de la verrerie.
Le système d'évaporation RapidVap® N? est également disponible avec une connexion d'interface RS232. Veuillez contacter votre agence Avantor pour de plus amples informations et pour en savoir plus sur la gamme de blocs accessoires.