Imprimer
Accessoires pour bains SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus et SBB Aqua Plus
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
LF14 LF28 LF6 LU14 LU28 LU36 LU6 RS14H RS28H RS36H SY1 J2-10 J2-13 J2-16 J2-19 J2-25 J2-30 J2-SE J2-LE AQBT26 AQBT5 AQL5 AQBT12 RS18H
462-8221EA 428 EUR
462-8221 462-8222 462-8220 462-8211 462-8212 462-8213 462-8210 462-8231 462-8232 462-8233 462-8354 462-8451 462-8452 462-8453 462-8454 462-8455 462-8456 462-8457 462-8458 GRANAQBT26 GRANAQBT5 GRANAQL5 GRANAQBT12 462-0187
Accessoires pour bains SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus et SBB Aqua Plus
Bains Bains-marie
La gamme d'accessoires en acier inoxydable s'utilise avec les bains JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro, (et les anciens modèles SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus et SBB Aqua Plus).
  • Couvercles plats avec jeux d'anneaux permettant d'utiliser différentes tailles de récipients dans le bain
  • Les couvercles inclinés avec poignées isolées dirigent la condensation vers le côté du bain afin de protéger les récipients présents dans le bain
  • Les couvercles en PC transparent sont de série avec les bains JB Nova et SUB Aqua Pro
  • Les plateaux surélevés bi-hauteur permettent d'accueillir différentes tailles de récipients en modifiant la profondeur effective de liquide en les retournant
  • Vaste gamme de portoirs de tubes à essai, perforés pour faciliter la convection