Imprimer
VWR®, Films en rayonne respirants pour cultures biologiques
Fournisseur: VWR Collection
391-1261EA 114 EUR
391-1261 391-1262
VWR®, Films en rayonne respirants pour cultures biologiques
Scellés Microplaque Sceaux
Films poreux hydrophobes de 139,7 µm avec adhésif de qualité médicale pour plaques de culture tissulaire, bioblocs et plaques de 96 puits, où l'échange de gaz est nécessaire à la croissance bactérienne ou cellulaire. Ces films en rayonne réduisent au maximum les risques de contamination croisée, d'éclaboussures et d'évaporation. Ils permettent des échanges d'air et de CO₂ uniformes pour tous les puits, contrairement aux couvercles des plaques qui favorisent les échanges pour les puits qui se trouvent à proximité des bords de la plaque. Le produit stérile est conditionné dans des sacs inviolables de 25.
  • Non cytotoxiques, hautement perméables aux gaz
  • Perforables avec des pointes ou des pipettes pour la récupération des échantillons
  • Recommandés pour des températures de −20 à +80 °C
Taille de chaque film (L×P): 142,9×82,6 mm pour les plaques de culture tissulaire de taille standard.