Imprimer
Coffret pour l'absorbtion du mercure, Chemizorb® Mercure
Fournisseur: Merck
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 247 EUR
1.01569.0001 1.12576.0001
Coffret pour l'absorbtion du mercure, Chemizorb® Mercure
Matériaux absorbants
Chemizorb® Mercure est un coffret complet de réactifs et d'accessoires pour retirer en toute sécurité toute goutte et trace de mercure.
  • Décontamination simple et sécurisée sur une surface d'un mètre carré
  • Chemizorb® Mercure n'agresse pas la peau; gants nécessaires pour éviter tout contact avec le mercure
  • Matières rejetées contenant du mercure à éliminer comme des déchets spécifiques conformément aux réglementations officielles
Information de livraison: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.
Attention: Les produits Merck ne sont pas disponibles chez Avantor dans tous les pays. Veuillez consulter votre distributeur local.