Imprimer
Plateau de déversement à usage unique
Fournisseur: MHP Industries
AT1.25 AT2.25
121-0300EA 100 EUR
121-0300 121-0301
Plateau de déversement à usage unique
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
Polystyrène, blanc.
  • A bords élevés, assez profond pour contenir les déversements accidentels
  • Antistatique
The spill containment tray protects laboratory benches.