Imprimer
Conteneurs pour échantillons CellStor Pot™
Fournisseur: CELLPATH
BAE-6000-02A BAE-9000-02A BAF-6100-08A BAF-9000-08A BAF-9100-08A BAF-6000-08A
720-2320EA 0 EUR
720-2320 720-2321 720-2323 720-2324 720-2325 CLLPBAF-6000-08A
Conteneurs pour échantillons CellStor Pot™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Conteneurs pour échantillons pré-remplis.
  • Couvercle étanche pour transport et stockage d'échantillons en toute sécurité
  • Avec numéro de lot pour la traçabilité, fiche de données de sécurité dans l'emballage