Présence ou absence de bactéries nocives avec les tests BART
Fournisseur: Hach
Biological Activity Reaction Test (BART) biodetectors are microbiological diagnostic tools used to identify the presence of process disruptors. Tests for many types of bacteria are available, including sulfate-reducing bacteria, heterotropic acid, nitrifying bacteria, pool and spa bacteria, blue-green algae, and more.
- Simple yet effective method for monitoring the population size and/or activity of specific groups of bacteria
- Easy to use, requiring no elaborate or costly equipment and no specialised training
- Effective and affordable tests are easy to interpret and can be performed at room temperature in virtually any environment
Les résultats des tests sont distincts et faciles à lire: Observer les tubes chaque jour pour détecter les indicateurs de réaction tels que changements de couleur, turbidité, sédiment, précipitation et formations colorées, telles qu'anneaux et bulles. Comparer la réaction observée avec le tableau de comparaison fourni avec le mode d'emploi pour identifier la présence ou l'absence des bactéries trouvées. Les méthodes traditionnelles de confirmation peuvent être utilisées pour l'identification des bactéries spécifiques.
Remarque: Les test POOL et SLYM nécessitent une lampe UV.