Imprimer
Cryolites séries B41/B42/B61/B62/B72/B92
Fournisseur: GLW
B41 B41B B41G B41R B41Y BS41 B72 B72B B72G B72R B72Y B72S BS72 B41S B42 B42B B42G B42R B42S B42Y B61 B61B B61G B61R B61S B61Y B62 B62B B62G B62R B62S B62Y B92 B92B B92G B92R B92S B92Y BS42 BS61 BS62 BS92
211-0502EA 10.6 EUR
211-0502 211-0503 211-0504 211-0505 211-0506 479-1521 GLWAB72 GLWAB72B GLWAB72G GLWAB72R GLWAB72Y GLWAB72S GLWABS72 479-1514 479-1515 479-1516 479-1517 479-1518 479-1519 479-1520 GLWAB61 GLWAB61B GLWAB61G GLWAB61R GLWAB61S GLWAB61Y GLWAB62 GLWAB62B GLWAB62G GLWAB62R GLWAB62S GLWAB62Y GLWAB92 GLWAB92B GLWAB92G GLWAB92R GLWAB92S GLWAB92Y 479-1522 GLWABS61 GLWABS62 GLWABS92
Cryolites séries B41/B42/B61/B62/B72/B92
Boîtes Boîtes pour cryotubes
PP, naturel ou coloré
  • Adaptée pour 64 échantillons, disposés en 8x8 compartiments de 11 mm de diamètre
  • Autoclavable jusqu'à 121 °C et utilisation en congélateur jusqu'à –90 °C
  • Couvercle transparent intégré avec visibilité du contenu sans ouverture de la cryo-boîte
  • Trous de drainage au niveau de la base pour une ouverture facile de la boîte à basse température
  • Pour les échantillons sensibles à la lumière veuillez choisir la couleur noir/noir
Séries B41
Conçue pour des tubes à essais de 1,5 ml à 2,5 ml et des microtubes à centrifuger Safe-Lock de 1,5 ml à 2,0 ml. Taille de tube générique jusqu'à 55 mm de hauteur et 11 mm de Ø.
Séries B42
Conçue pour des tubes à essais de 1,5 à 2,5 ml et microtubes à centrifuger Safe-Lock de 1,5 à 2,0 ml. Taille de tube générique jusqu'à 55 mm de hauteur et 11 mm de Ø.
Séries B61
Conçue pour des tubes à essais de 1,5 à 2,5 ml et des microtubes à centrifuger Safe-Lock de 1,5 à 2,0 ml. Taille de tube générique jusqu'à 55 mm de hauteur et 11 mm de Ø.
Conçue pour des tubes à essais de 1,5 à 2,5 ml et microtubes à centrifuger Safe-Lock de 1,5 à 2,0 ml. Taille de tube générique jusqu'à 55 mm de hauteur et 11 mm de Ø.
Séries B72
Conçue pour des tubes à essais de 3 à 4 ml. Taille de tube générique jusqu'à 80 mm de hauteur et 11 mm de Ø.
Séries B92
Conçue pour des tubes à essais et micro-tubes à centrifuger Safe-Lock de 4 à 5 ml. Taille de tube générique jusqu'à 95 mm de hauteur et 11 mm de Ø.