Imprimer
Spatules d'agitation
Fournisseur: BOETTGER PAUL
09.241.0100 09.251.0100
231-2431EA 22.3 EUR
231-2431 BOET09.251.0100
Spatules d'agitation
Spatules
PS, transparent. Stirring rod for a wide variety of laboratory applications.
  • With or without mixing plate at one end
Ces spatules plates peuvent être utilisées pour diverses applications, telles que l'agitation d'échantillons et de solutions dans des tubes à essais, la dissolution de comprimés, l'ajout de petites quantités dans des tubes à essais sans éclabousser, libérer de caillots de sang, etc.