Imprimer
Flacons à prélèvement, vaisseaux
Fournisseur: Bohlender
H1138-24 H1138-16 H1138-08
BOHLH1138-24EA 426 EUR
BOHLH1138-24 BOHLH1138-16 BOHLH1138-08
Flacons à prélèvement, vaisseaux
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Pour le lavage, rinçage ou l'immersion de solides dans des substances pures ou agressives.
  • Résistance thermique et Résistance chimique
  • Avec poignée et trous dans le mur et le fond
Certifications: FDA Conforme.