Imprimer
Cuillères, double tête
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H367290015 H367290018 H367290021 H367290030 H367290025 F367300015 F367300021 F367300030
BELAH367290015EA 113 EUR
BELAH367290015 BELAH367290018 BELAH367290021 BELAH367290030 BELAH367290025 BELAF367300015 BELAF367300021 BELAF367300030
Cuillères, double tête
Cuillères
Ces cuillères double tête sont disponibles en acier inoxydable poli ou avec extrémités revêtues de Fluo-Kem ® Téflon® FEP.
  • Avec tige solide, arrondie
  • Le matériel est conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications de contact direct avec les aliments