Imprimer
Seringues XCHANGE®
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
XCHANGE®
548-1818EA 110 EUR
548-1818 548-1807 548-1808 548-1805 548-1816 548-1806 548-1817 548-1809 SGEA2928210 548-1810 548-1811 548-1814 548-1812 548-1813
Seringues XCHANGE®
Seringues Seringues de chromatographie
Le système de couplage XCHANGE® maintient en place et verrouille la seringue grâce à une pièce mécanique de raccordement qui capture la seringue et un aimant qui s'aligne automatiquement, rendant l'utilisation de ressorts, de vis ou de jauges d'alignement inutile. Une fois engagée, la seringue est verrouillée à sa position sans qu'aucune force de rétention ne soit nécessaire.
  • Injection de petits et de grands volumes dans une séquence d'échantillons
  • Ajout d'étalons internes sans contamination croisée
  • Échange préventif de seringue en cas d'utilisation de milieux dangereux